Kluczowe dokumenty
HTS046M
Sigma-Aldrich
Preparat błonowy ChemiSCREEN Rekombinowany ludzki receptor endoteliny ETB
Human ETB GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Wybierz wielkość
200 UNITS
3210,00 zł
3210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 UNITS
3210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
3210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in CHO cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Ludzka izoforma 1 ETB
Peptydy z rodziny endotelin są silnymi substancjami zwężającymi naczynia krwionośne, syntetyzowanymi przez komórki śródbłonka zarówno na drodze konstytutywnej, jak i indukowanej. W biologicznym działaniu endotelin pośredniczą dwa receptory GPCR,ETA i ETB (Davenport, 2002). Podczas gdyETA jest dominującym receptorem na komórkach mięśni gładkich, a zatem jest głównym mediatorem działania zwężającego naczynia krwionośne, ETB znajduje się na komórkach śródbłonka i pośredniczy w rozszerzaniu naczyń krwionośnych (Nilsson i in., 1997). Ponadto ETB jest również powiązany z niewydolnością nerek, zastoinową niewydolnością serca, miażdżycą i nadciśnieniem płucnym (D'Orléans-Juste i in., 2002). Stwierdzono, że mutacja w ETB powoduje chorobę Hirschsprunga-2, chorobę zwyrodnieniową przewodu pokarmowego (Puffenberger i in., 1994). Sklonowana ludzka linia komórkowa Milliporewyrażająca ETB jest wytwarzana w gospodarzu CHO, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego ETB na powierzchni komórki. Preparat membranowy ETB jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych związków wiążących się z ETB. Preparaty membranowe wykazują Kd 0,03-0,06 nM dla[125I]-endoteliny-1. Przy 0,2 nM[125I]-endoteliny-1, 10 μg/dołek preparatu błonowego ETB daje ponad 5-krotny stosunek sygnału do tła.
Zastosowanie
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: ETB
Target Sub-Family: Endothelin
Jakość
Table 1. Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with ETB membrane prep.
10 µg/well
Signal:Background 7.4
Specific Binding (cpm) 5704
SPECIFICATIONS: 1 unit = 10 μg membrane preparation
Bmax: 0.49 pmol/mg
Kd: 0.03-0.06 nM
Charakterystyka techniczna
Warunki inkubacji
ZALECANE WARUNKI BADAŃ: Membrany miesza się z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym w niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubuje przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore nr kat. MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem płuczącym. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I]Endotelina-1 (Perkin Elmer # NEX259)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 5-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowaną 125Iendoteliną-1 przy 0,25 nM.
Postać fizyczna
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 5-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowaną 125Iendoteliną-1 w stężeniu 0,25 nM.
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko błonowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -70°C. Produkt jest stabilny przez co najmniej 6 miesięcy od daty otrzymania, jeśli jest przechowywany zgodnie z zaleceniami. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2