Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C189H282N48O56S5
Masa cząsteczkowa:
4282.87
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endothelin Big (1-38) is the precursor of Endothelin 1. [D-Val22]-Endothelin-1 Big fragment (16-38) is used to inhibit endothelin-converting enzyme activity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥85% | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Val22]-Endothelin 1 Big 16-38 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/383/844/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e/640/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e.jpg)