About This Item
Kod UNSPSC:
41106223
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 kg (HG000BX6.25)
poly bottle of 1 × 500 g (HG000BX6.500)
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Biolab Yeast Extract Powder otrzymywany jest w procesie wodnej ekstrakcji autolizowanych drożdży piekarskich. Jest to drobny, żółto-brązowy, higroskopijny proszek, który łatwo rozpuszcza się w wodzie, dając klarowny, żółto-brązowy roztwór o neutralnej wartości pH. Może być stosowany w podłożach hodowlanych w celu zastąpienia ekstraktu mięsnego. Ekstrakt drożdżowy ma wysoką zawartość witaminy B, która wspomaga wzrost wielu mikroorganizmów. Nie zawiera fermentujących węglowodanów i jest stosowany w stężeniu od 3 do 5 gramów na litr.