HCD8MAG15K17PMX
MILLIPLEX® Human CD8+ T Cell Magnetic Bead Panel Premixed 17 Plex - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
Human CD8 T cell cytokine panel, Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.4-1,500 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.5-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1-3,500 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(Perforin)
standard curve range: 10-50,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(sCD137)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 2-7,500 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 20-100,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 4-15,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 400-1,650,000 pg/mL
(sFas)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(MIP-1β)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
Zastosowanie
- Analytes: GM-CSF, sCD137, IFNγ, sFas, sFasL, Granzyme A, Granzyme B, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, Perforin
- Recommended Sample type: serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant
- Recommended Sample dilution: Neat
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract