FALP03700
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Hydrofobowe dyski filtracyjne z membraną PTFE, Hydrofobowe dyski filtracyjne z membraną politetrafluoroetylenową
Wybierz wielkość
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
agency
in accordance with NIOSH 3500,5002,5003,5005,5007,5017,5022,5031,7401
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Fluoropore®
Millipore
Parametry
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Średnica
37 mm
śr. filtra
37 mm
grubość
≥100 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤0.5%
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Our Omnipore membrane is a hydrophilic PTFE membrane that is compatible with virually all solvents, acids, and alkaline solutions.
Features & Benefits:
- Biologically and chemically inert
- High porosity yields high flow rates
- Hydrophobic and hydrophilic PTFE varieties available for filtration of aqueous and organic-based samples
Applications:
- Fluoropore Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
- Omnipore Membrane: Filtration of Aqueous Solutions, Clarifying Acids and Alkaline Solution
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13