Kluczowe dokumenty
PVC503700
Millipore
PVC Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Hydrofobowe dyski filtracyjne z membraną z polichlorku winylu
Wybierz wielkość
100 EA
2410,00 zł
2410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
2410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
PVC membrane
plain filter
white filter
agency
in accordance with ASTM® E1553
in accordance with NIOSH 0500,0600,5000,5011,5019,5026,5030,5032,5035,7300,7500,7501,7504,7505,7600,7601,7602,7603,7604,7605
in accordance with OSHA ID 215,ID142
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Średnica
37 mm
śr. filtra
37 mm
grubość
50 μm
wielkość porów
5.0 μm pore size
80 % porosity
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Air monitoring
  • Particle analysis
  • Silica particle analysis
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Questions
  1. Does this product have special treatment? what is its contact angle with water?
    1 answer
    1. The filters are composed of pure, untreated medical-grade polyvinyl chloride (PVC). The contact angle of unmodified PVC is approximately 80 degrees.