Kluczowe dokumenty
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Filtr membranowy z fluoroporami
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Średnica
15.5 mm
śr. filtra
15.5 mm
grubość
≥100 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤0.5%
wielkość porów
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Rozmiar porów 1,0 µm, hydrofobowy PTFE, membrana 15,5 mm
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13