M000037A0
Empty 37 mm Monitor Cassette with rings and plugs
Reload cassette with appropriate filters
Synonim(y):
Pusta kaseta
Wybierz wielkość
635,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
635,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
śr. filtra
37 mm
powierzchnia filtracyjna
9 cm2
dopasowywanie
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Zastosowanie
environmental
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
•Empty aerosol analysis monitors
•For use with Type MF (mixed cellulose esters) Millipore filters
Millipore′s 37 mm Aerosol Analysis Monitors are transparent, disposable, plastic filter holders for use with Type MF (mixed cellulose esters) Millipore filters. A thin cellulose support seals the filter between monitor sections to distribute sample flow evenly over the filter surface.
A three-part design holds the filter in-place when the top section is removed for open aerosol sampling. The Average Background particle Count (ABC) value is marked on each monitor package.
Applications:
Aerosol analysis monitors are available with 0.45 µm and 0.8 µm cellulose esters membranes. Matched weight monitors contain two filters matched in weight to within 0.1 mg, eliminating test filter pre-weighing in gravimetric analysis.
Zastosowanie
Zasada