Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, Neutral, WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCL2(6347)
Immunogen
Wysoce czysty (>98%) rekombinowany szczurzy MCP-1
Application
Anti-Monocyte Chemotactic Protein-1 Antibody to przeciwciało przeciwko białku chemotaktycznemu monocytów-1 do stosowania w testach ELISA, WB, NEUT.
ELISA: Do wykrycia szczurzego MCP-1 (MCAF) za pomocą bezpośredniego testu ELISA (przy użyciu 100 μL/basenik roztworu przeciwciała) wymagane jest stężenie co najmniej 0,5 μg/ml tego przeciwciała. Powinno pozwolić na wykrycie 0,2 - 0,4 ng/basen rekombinowanego szczurzego MCP-1 (MCAF).
Western blot: 0,1 - 0,2 μg / ml, to rozcieńczenie powinno zapewniać granicę wykrywalności 1,5-3,0 ng / pas, w warunkach redukujących lub nieredukujących.
Neutralizacja: Aby uzyskać połowę maksymalnego zahamowania [ND50] aktywności biologicznej szczurzego MCP-1 (100 ng/ml), wymagane jest stężenie 4,0-6,0 μg/ml tego przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Western blot: 0,1 - 0,2 μg / ml, to rozcieńczenie powinno zapewniać granicę wykrywalności 1,5-3,0 ng / pas, w warunkach redukujących lub nieredukujących.
Neutralizacja: Aby uzyskać połowę maksymalnego zahamowania [ND50] aktywności biologicznej szczurzego MCP-1 (100 ng/ml), wymagane jest stężenie 4,0-6,0 μg/ml tego przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Reaguje ze szczurzym MCP-1
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z 0,5-krotnego PBS pH 7,4. Nie zawiera konserwantów. Odtworzyć sterylną wodą destylowaną do 0,1 - 1,0 mg/ml.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał wysuszony w temperaturze 2°-8°:C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w wygodnych nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3