The Human Adiponectin ELISA (EZHADP-61K) can be used with serum samples (red top tubes) and EDTA plasma (lavender top tubes)
EZHADP
Human Adiponectin ELISA Kit
measures Adiponectin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Zestaw ELISA adiponektyny
Polecane produkty
Nazwa produktu
Human Adiponectin ELISA, This Human Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 92-102%
intra-assay cv: 1.0-7.4
linearity: 81-100%
sensitivity: 1.5 ng/mL
standard curve range: 1.5-100 ng/mL
(adiponection)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ADIPOQ(9370)
Opis ogólny
Zastosowanie
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Powiązanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
-
Dear Sir With regard to 'Specimen Requirements' which, test tube colour [Container] should we use when collecting the blood sample: Red-top tube, gel-barrier tube, or lavender-top (EDTA) tube??? Looking forward to hearing from you ASAP. Kind regards