Kluczowe dokumenty
CX0395
Supelco
Carbon Disulfide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191602
Numer indeksu EC:
200-843-6
Próba:
≥99.9% (GC)
bp:
46.5 °C/1013 hPa
ciśnienie pary:
398 hPa ( 20 °C)
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
ciśnienie pary
398 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.05% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
temp. przejścia
flash point -30 °C
rozpuszczalność
2.1 g/L
gęstość
1.26 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
CX0395-6 and CX0395-5 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Komentarz do analizy
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Hydrogen sulfide (H2S): To pass test (about 1.5 ppm)
Sulfur dioxide (SO2): To pass test (about 2.5 ppm)
Water (H2O): 0.05% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup