Kluczowe dokumenty
Z401099
Sigma-Aldrich
Biohazard spill kit
Disposable, L × W × D 7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Synonim(y):
Zestaw do usuwania niebezpiecznych wycieków, Zestaw do usuwania zagrożeń biologicznych, Zestaw reagowania na wycieki
Wybierz wielkość
1 EA
360,00 zł
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
dł. × szer. × gł.
7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Opis ogólny
Handles up to 2 gal spills of biohazardous materials. Disposable kit contains personal protective, spill pick up, and disposal items, and is packaged in a cardboard carton.
Contents:
1 x CPR clear mouth barrier
1 x plastic scoop
1 x pair nitrile gloves
1 x disposable, back fastening gown
1 x disposable dust mask with mouth shield
2 oz pack of congealing powder containing Potassium Polyacrylate
1 x disposable antiseptic towlette 3" x 6" active ingredient chloroxylrnol (0.5%)
1 x germicidal disposable wipe 5" x 8" active ingredients n-Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride (0.25%) & dimethyl benzyl ammonium chloride (0.25%)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)