Kluczowe dokumenty
BX1715
Supelco
2-Butoksyetanol
Practical, Technical
Synonim(y):
Ethylene glycol butyl ether, Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Butoxyethanol, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1732511
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
203-905-0
bp:
169-172.5 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Próba
≥95% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
473 °F
granice wybuchowości
10.6 %
kolor
APHA: ≤40
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 67 °C
rozpuszczalność
900 g/L (completely miscible)
gęstość
0.9 g/cm3 at 20 °C
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Oznaczenie (GC): 95% min
Kolor (APHA): 40 max
Postać: Przezroczysty płyn
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup