Przejdź do
307289
2-Butoxyethyl acetate
99%
Synonim(y):
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-933-3
Beilstein/REAXYS Number:
1756960
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
644 °F
expl. lim.
0.88 %, 33 °F, 8.54 %, 135 °F
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Butoxyethyl acetate is one of the components of Jiashi melon juice and was identified by gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (GC-MS-O) analysis. It stimulated the release of prostaglandin E(2), an arachidonic acid metabolite, in human epidermal keratinocytes.
Application
  • Three-Dimensional Printing of Scaffolds: 2-Butoxyethyl acetate was utilized in the synthesis of poly(glycerol sebacate) acrylate for 3D printing applications, highlighting its role as a solvent in developing biocompatible materials for medical implants and tissue engineering (Wu et al., 2020).
  • Migration Analysis in Food Contact Materials: Demonstrates the application of 2-Butoxyethyl acetate in the extraction and analysis of migrating compounds from plastic baby bottles, using GC-MS to ensure consumer safety and compliance with food safety regulations (Onghena et al., 2014).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209716308269109967
description
99%
description
98%
description
suitable for HPLC, ≥99%
description
98%
assay
99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
192 °C (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
bp
145 °C (lit.)
bp
156 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.), n20/D 1.403-1.409
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butoxyethyl acetate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?