Merck
343838
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-OD
98 atom % D
Synonim(y):
2-Butoxyethan(ol-d)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCH2CH2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
tw
171 °C/743 mmHg (lit.)
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OCCOCCCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
Klucz InChI
POAOYUHQDCAZBD-WHRKIXHSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup