Kluczowe dokumenty
BX1555
Supelco
Błękit bromotymolowy
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonim(y):
Bromothymol Blue, 3,3`-Dibromethylmolsulfonphthalein
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171502
Numer indeksu EC:
200-971-2
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formularz
powder
kolor
pink to purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
Klucz InChI
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Komentarz do analizy
Przejrzystość rozwiązaniaAby przejść testKolorRóżowy do fioletowegoPostaćProszekWidmo widzialne, maks. absorbancja0.50AU minWidmo widzialne, maks. długość fali615-625nmPrzejście wizualne (od pH 6,0 do pH 7,6)Żółty do niebieskiego
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3