Kluczowe dokumenty
AX1699MC
Supelco
Rozpuszczalnik MC
AQUASTAR®
Synonim(y):
Karl Fischer
About This Item
Kod UNSPSC:
41115601
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 55.6 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Rozpuszczalnik metanolowo-chloroformowy do olejów i tłuszczów
AX1699MC-1, AX1699MC-3 i AX1699MC-5 są pakowane w szklane butelki 38/430.
Komentarz do analizy
Kolor: Bezbarwny
Postać: Klarowna ciecz
Woda (H2O): 0.001-0.02%
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
55.6 °C