Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 616,00 zł |
Informacje o tej pozycji
586,00 zł
Nazwa produktu
Titrant 2, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H2O Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
2 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
transition temp
flash point <21 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Packaging
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - | technique(s) RT-PCR: suitable |
| format two component solution | format two component solution | format - | format - |
| product line Aquastar® | product line Aquastar® | product line - | product line - |
| form liquid | form liquid | form solid | form - |
| concentration 2 mg/mL | concentration 5 mg/mL | concentration - | concentration - |
target_organs
Eyes,Central nervous system, Thyroid
flash_point_f
<69.8 °F
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_c
< 21 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1