Kluczowe dokumenty
AX1697C
Supelco
Coulomat C
AQUASTAR®
Synonim(y):
Coulometric Cathode Solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41115601
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 16 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
AQUASTAR
AX1697C-1 is packaged in 20/400 glass bottle
AX1697C-30 is packaged in 38/430 poly-coated glass bottle
Komentarz do analizy
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Kidney,Liver,Blood, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)