Kluczowe dokumenty
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
Synonim(y):
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
About This Item
Wzór liniowy:
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-135-0
Formularz:
solid
rozpuszczalność:
364 g/L
Formularz
solid
Poziom jakości
stężenie
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
90 °C (decomposition)
rozpuszczalność
364 g/L
ślady kationów
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Komentarz do analizy
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1