Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
Informacje o tej pozycji
528,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
density
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI key
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder and chunks | form chunks or granules, crystalline powder, powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.69 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.69 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - | agency - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0843-500G | 04061833334522 |
| A0843-250G | 04061833334515 |