For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
Wybierz wielkość
209,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
209,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
beads or granules
powder, crystals or chunks
skład
Degree of hydration, 14-18
gęstość
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Klucz InChI
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?