Merck
450308
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian siarczanu glinu, Wodzian trójsiarczanu glinu
Wybierz wielkość
5 G
281,00 zł
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
281,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Al2(SO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.15 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Klucz InChI
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)