Kluczowe dokumenty
AX0156
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, OmniSolv®
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
200-835-2
bp:
81-82 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Acetonitrile, OmniSolv® LC-MS
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Poziom jakości
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% Water (H2O)
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤1 μeq/g Titrable acid
≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS)
≤50 ppb reserpine (LC/MS)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.1
λ: 210 nm Amax: ≤0.04
λ: 220 nm Amax: ≤0.02
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
ciąg SMILES
CC#N
Zastosowanie
PFAS testing
Format
neat
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetonitryl jest rozpuszczalnym w wodzie polarnym rozpuszczalnikiem organicznym o wyjątkowej zdolności rozpuszczania, unikalnych właściwościach chromatograficznych i idealnych właściwościach spektroskopowych. [1]
Zastosowanie
Acetonitryl jest stosowany jako:
  • Rozpuszczalnik fazy ruchomej w chromatografii z fazą odwróconą. [1]
  • Rozpuszczalnik do płukania kolumny do ekstrakcji do fazy stałej (SPE). [2]
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Test (GC)99,9% minKolor (APHA)10APHA maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxFiltrowany przez filtr 0,2 µmAby przejść testFluorescencja jako chinina przy 254 nm1ppb maxFluorescencja jako chinina przy 365 nm1ppb maxPostaćPrzezroczysty płynGradient przy 210 nm2mAU maxGradient przy 254 nm0.3mAU maxTożsamość (spektrum IR)ZgodnyCzystość LC-MS, ESI(+), jako rezerpina50ppb maxCzystość LC-MS, ESI(-), jako p-nitrofenol50ppb maxMetale, odpowiednie dla LC/MSAby przejść testMiareczkowalny kwas1µeq/g maxMiareczkowalna zasada0.5µeq/g maxAbsorpcja UV przy 200 nm0.1AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.04AU maxAbsorpcja UV przy 220 nm0.02AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 240 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 270 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 400-280 nm0.005AU maxOdcięcie UV190nm maxWoda (H2O)0.02% max
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of the sensitivity of evaporative universal detectors and LC/MS in the HILIC and the reversed-phase HPLC modes.
Clifford M R, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 877, 4133-4139 (2009)
High-performance liquid chromatographic procedure for the determination of a non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitor in human plasma.
E W, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 577, 129-134 (1992)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?