Merck
ABS2107M
Anty-fosfo-CaMKII beta (Ser331)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta, EC: 2.7.11.17, CaM kinase II subunit beta, CaMK-II beta
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer331)
Gene Information
rat ... Camk2B(24245)
General description
Podjednostka beta kinazy białkowej zależnej od wapnia/kalmoduliny typu II (UniProt: P08413; znana również jako EC: 2.7.11.17, CaM kinase II subunit beta, CaMK-II subunit beta) jest kodowana przez gen Camk2b (Gene ID: 24245) u szczura. Kinaza CaM II jest jednym z najszerzej badanych enzymów wielofunkcyjnych. Występuje w wysokich stężeniach w mózgu, a w niektórych regionach może stanowić do 2% całkowitej zawartości białka. Kinaza CaM II jest kompleksem około 12 podjednostek, które występują w czterech formach o różnej ekspresji (alfa, beta, gamma i delta). CaMKII beta zawiera domenę autohamującą (aa 283-293), domenę wiążącą kalmodulinę (aa 291-301) i unikalną C-końcową domenę asocjacyjną odpowiedzialną za oligomeryzację. Jest aktywowana Ca2+/kalmoduliną, a wiązanie kalmoduliny powoduje zmianę konformacyjną, która łagodzi autoinhibicję wewnątrzsteryczną i umożliwia autofosforylację Thr-287, która zmienia kinazę w konstytutywnie aktywną formę i nadaje kinazie aktywność niezależną od Ca2+, która utrzymuje się nawet po wycofaniu wapnia. Fosforylacja Thr-287 blokuje kinazę w stanie aktywnym. Kinaza CaM II zazwyczaj rozpoznaje sekwencję miejsca fosforylacji Arg-X-X-Ser/Thr. Preferuje argininę w pozycji P3, która według doniesień nawiązuje kontakt elektrostatyczny z Glu96 w rdzeniu katalitycznym.
Zaobserwowano ~60 kDa; obliczono 60,40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym serynę 331 szczurzej kinazy CaM II beta.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-CaMKII beta (Ser331) w komórkach HEK293T transfekowanych CaMKII WT lub mutantami (Kim, K., et. al. (2015). Neuron. 87(4):813-26).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-CaMKII beta (Ser331) w zdysocjowanych neuronach hipokampa (Kim, K., et. al. (2015). Neuron. 87(4):813-26).
Anty-fosfo-CaMKII beta (Ser331), nr kat. ABS2107, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko podjednostce beta kinazy białkowej zależnej od wapnia/kalmoduliny typu II (podjednostka beta CaMK-II) i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa podjednostkę beta kinazy CaM II, gdy jest fosforylowana na Ser331.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transfected with CaMKII WT or mutant S331A.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-CaMKII beta (Ser331) in HEK293T cells transfected with CaMKII WT, but not the mutant S331A.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c