Kluczowe dokumenty
SAB4301224
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-CaMK2α/β/δ(pThr305)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CAMK2A, CaMKII-alfa, KCC2A, kinaza CaMK2-alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_741960.1.
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr305)
informacje o genach
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy CaMKII tylko wtedy, gdy jest fosforylowane treoniną 305.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 305 (I-L-T(p)-T-M) pochodząca z ludzkiego CaMK2α/β/δ.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)