Przejdź do
SAE0198
Kalprotektyna, ludzka rekombinowana
Stabilized heterodimer of fusion tagged S100A9 and S100A8
Synonim(y):
MRP8/14 i kompleks S100A8/A9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ta rekombinowana ludzka kalprotektyna jest heterodimerem składającym się ze znakowanych wersji zarówno S100A8, jak i S100A9, gdzie znacznik 6xHis-SUMO jest dodawany do N-końca S100A9, a znacznik 6xHIS jest dodawany do N-końca S100A8. Stwierdzono, że ta oznakowana wersja ma zwiększoną stabilność w porównaniu z nieoznakowanymi wersjami tego białka. Usunięcie znaczników można uzyskać przy użyciu proteazy HRV-3C (SAE0045 lub SAE0110).
Application
Kalprotektyna kałowa jest często stosowana jako biomarker do identyfikacji stanu zapalnego w chorobach przewodu pokarmowego1. Produkt ten jest rekombinowaną wersją ludzkiego białka występującego endogennie.
Biochem/physiol Actions
Kalprotektyna jest białkiem wiążącym wapń i cynk, należącym do rodziny S100. Jest to heterodimer białka składający się z S100A8 i S100A9.1 Białko ulega ekspresji w komórkach szpikowych oraz w krążących monocytach i neutrofilach, gdzie stanowi 60% zawartości białka cytozolowego. Stwierdzono, że kalprotektyna odgrywa ważną rolę w stanach zapalnych i odpowiedzi immunologicznej poprzez aktywację szlaku NF-kB za pośrednictwem TLR4 i AGER,2 oraz jej aktywność przeciwdrobnoustrojową prawdopodobnie poprzez chelatowanie Zn.3 Wysokie stężenia kalprotektyny występują i służą jako biomarker w chorobach reumatoidalnych, mukowiscydozie, nieswoistym zapaleniu jelit i chorobie Leśniowskiego-Crohna.4 Metaanaliza zidentyfikowała również kalprotektynę jako potencjalny biomarker dla COVID-19.5
Physical form
Produkt jest liofilizowany ze sterylnego roztworu filtrowanego 0,2 µm zawierającego 12,5 mM Tris-Cl (pH 8,0), 150 mM NaCl i 1 mM DTT.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowaną fiolkę w DMEM lub w PBS do stężenia 500 µg/ml. Odwirować w celu zebrania materiału. Odtworzony produkt należy przechowywać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Nie przechowywać w zamrażarce zabezpieczonej przed mrozem. Unikać cykli zamrażania-rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208670PF033492028
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)