ABN1456
Anti-IAPP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Amylin, Diabetes associated peptide, DAP, Insulinoma amyloid peptide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IAPP(3375)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IAPP in human pancreas tissue.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1