SAB4501485
Anti-Amylin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DAP, Diabetes-associated peptide, IAPP, Insulinoma amyloid peptide, Islet amyloid polypeptide
Wybierz wielkość
2140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2140,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IAPP(3375)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zakres immunogenu: 1-50
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)