SAB4200493
Anti-IAPP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Amylin, Anti-DAP, Anti-Diabetes-associated peptide, Anti-IAP, Anti-Islet amyloid polypeptide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human pancreas.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat insulinoma RIN-5F cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Iapp(15874)
rat ... Iapp(24476)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2