SAB2109030
Anti-IAPP (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AMYLIN, DAP, IAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
4 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, rabbit, bovine, horse, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IAPP(57396)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja