Przejdź do
ABE476
Przeciwciało anty-GAL4 (domena aktywacyjna)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Regulatory protein GAL4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2599
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
yeast
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Gal4(855828)
General description
GAL4 jest aktywatorem transkrypcyjnym, który kontroluje ekspresję genów zaangażowanych w katabolizm galaktozy. Oprócz domeny wiążącej DNA, Gal4 zawiera dwa regiony kwasowe: region aktywujący I (aa148-238) i region aktywujący II (aa768-881), które mogą aktywować transkrypcję, gdy są niezależnie połączone z domeną wiążącą DNA. Wykazano, że domeny aktywacyjne Gal4 oddziałują z Gal80, TBP, SUG1 i ADA2, wśród innych ogólnych czynników transkrypcyjnych.
~28 kDa, ~38 kDa, ~77 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi drożdżowego GAL4 (domena aktywacyjna).
Application
Użyj przeciwciała anty-GAL4 (domena aktywacyjna) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania GAL4 (domena aktywacyjna) znanego również jako białko regulatorowe GAL4.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec GAL4 (domena aktywacyjna).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Drożdże Gal4 dodatnie i Gal4 ujemne
Evaluated by Western Blot in Gal4 positive and Gal4 negative yeast cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:160,000 dilution of this antibody detected Gal4 in 5 mg of Gal4 positive (+ recombinant Gal4) yeast cell lysate. This antibody also detected small mounts of endogenous Gal4 in Gal4 negative (- recombinant Gal4) yeast cell lysate.
Other Notes
Zastępuje: 06-283
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9293SAB1406938HPA004868
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: 0.5 μg/mL using GAL4-AD fusion protein in Saccharomyces cerevisiae extract
technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE47604053252522741