Kluczowe dokumenty
96161000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 1000
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Parametry
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
metody
protein purification: suitable
Długość
1 m (3.3 ft)
obszar
2 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
750-1000 mm
objętość złoża
0.150-0.200 L
Średnica
1.6 cm (0.6 in.)