VPMSKITNB9
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Synonim(y):
Viresolve® Pro Shield Micro Kit
Wybierz wielkość
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
molded polypropylene component(s)
polyethersulfone membrane
white device (magenta band)
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
3.5 bar max. inlet pressure (50 psig)
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
Wys. × śr.
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.)
Wysokość
3.83 cm (1.51 in.)
Średnica
3.07 cm (1.21 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.1 cm2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
female Luer inlet fitting
male Luer outlet (Slip)
male Luer outlet fitting
Zastosowanie
(Process development studies, Viral clearance evaluations)
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
* Viresolve Pro devices are built with two membrane layers. Each Viresolve Pro Shield Micro device is packaged in a blister pack and labeled with the device lot and the top layer membrane lot/roll number.
Cechy i korzyści
- Small scale devices for process development, optimization and validation studies
- Membrane based adsorptive prefilters to remove protein aggregates and other fouling species
- Nine units per kit (one Membrane lot)
Inne uwagi
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
After a controlled water flush of 50 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Dowiedz się więcej o dalszym przetwarzaniu mAb i o tym, jak filtracja wirusów przyczynia się do realizacji celów związanych z usuwaniem wirusów. Znajdź produkty do filtracji wirusów, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo wirusów.