Kluczowe dokumenty
8720-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 10X, Liquid Concentrate
Synonim(y):
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
Wybierz wielkość
4 L
740,00 zł
740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 L
740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.28
740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear to haze-free colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
General Composition: Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1