Key Documents
8.53092
Sigma-Aldrich
Boc-D-Leu-OH . H₂O
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-D-Leu-OH . H₂O, N-α-t.-Boc-D-leucine hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m1./s1
Klucz InChI
URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Opis ogólny
Standard building block for introduction of D-leucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-13-0018
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +21.5 - +26.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2