Przejdź do
8.52346
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH, Fmoc-Sec(Mob)-OH,Fmoc-S-4-methoxybenzyl selenocysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6010,00 zł
4507,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25NO5Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Sec(pMeOBzl)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Se](C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H25NO5Se/c1-31-18-12-10-17(11-13-18)15-33-16-24(25(28)29)27-26(30)32-14-23-21-8-4-2-6-19(21)20-7-3-5-9-22(20)23/h2-13,23-24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t24-/m0/s1
InChI key
XCPAYIZRJRMXBI-DEOSSOPVSA-N
General description
Pochodne selenocysteiny mogą ulegać enancjomeryzacji podczas sprzęgania, tworząc produkty uboczne zawierające dehydroalaninę i β-piperydynyloalaninę podczas późniejszego wydłużania łańcucha [3 ]. Pochodne selenocysteiny mogą ulegać enancjomeryzacji podczas sprzęgania i mogą tworzyć produkty uboczne zawierające dehydroalaninę i β-piperydynyloalaninę podczas późniejszego wydłużania łańcucha [3]. Dlatego należy unikać metod aktywacji, takich jak HBTU lub PyBOP, które obejmują dodanie trzeciorzędowej zasady w celu dodania Sec i wszystkich kolejnych reszt. Rozszczepienie i deprotekcję łańcucha bocznego peptydów zawierających Sec można przeprowadzić stosując tFA-m-krezol-tioanizol-EDT-woda (80:5:5:5:5) [2] lub TFA-woda-DCM-TIS (89:5:51) w temperaturze 4 °C [3]. Ponieważ wiązanie Se-pMeOBzl jest stabilne wobec TFA, metody te prowadzą do utworzenia odpowiedniego peptydu Sev(pMeOBzl). Peptydy zawierające dwie reszty Sec(pMeOBzl) mogą być utleniane bezpośrednio do odpowiednich peptydów selenocystinylowych poprzez traktowanie 5-10% DMSO w TFA [1-3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] T. Koide, et al. (1993) Chem. Pharm. Bull., 41, 502.
[ 2] T. Koide, et al. (1993) Chem. Pharm. Bull., 41, 1596.
[ 3] D . Besse & L. Moroder (1997) J. Peptide Sci., 3, 442.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520698.520288.52187
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥92.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852346825004027269253899
852346000104027269285852