8.52240
Fmoc-D-Tic-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Tic-OH, N-1-Fmoc-D-1,2,3,4,-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
1880,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1880,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N4([C@H](Cc5c(cccc5)C4)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/p-1/t23-/m1/s1
Klucz InChI
LIRBCUNCXDZOOU-HSZRJFAPSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] M . Vincent, et al. (1982) Tetrahedron Lett., 16, 1677.
[2] P. L. Julian, et al. (1984) J. Am. Chem. Soc., 79, 180.
[ 3] W . A. Kazmierski, et al. (1988) Tetrahedron Lett., 44, 697.
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.