Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.37
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7722986
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥96.0% (TLC) | description ≥98.0% (HPLC) |
| assay ≥96.0% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?