Key Documents
8.45152
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate
Msynthplus
Synonim(y):
Dimethyl carbonate, DMC, Methyl carbonate, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
210-478-4
ciśnienie pary
53 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
458 °C
siła działania
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
4.22-12.87 % (v/v)
tw
90 °C/1016 hPa
mp
0.5-4.7 °C
temp. przejścia
flash point 16.7 °C
gęstość
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
Klucz InChI
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): liquid
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.070
Identity (IR): passes test
Informacje prawne
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup