Kluczowe dokumenty
934844
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
greener alternative
in ethylene carbonate and ethyl methyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.5% trace metals basis
Synonim(y):
1,2 M LiPF6 w EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 % wag. VC
Wybierz wielkość
25 ML
529,00 zł
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
529,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352600
NACRES:
NA.21
529,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5% trace metals basis
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.2 M (LiPF6)
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
kolor
clear colorless to faint yellow
gęstość
1.21741 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nasz 1,2 M LiPF6 w EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 % wag. VC, roztwór elektrolitu klasy akumulatorowej został zaprojektowany specjalnie do użytku w akumulatorach litowo-jonowych. Elektrolit ten zawiera wysokie stężenie heksafluorofosforanu litu w starannie opracowanej mieszaninie węglanu etylenu i węglanu metylu z dodatkiem węglanu winylenu, co zapewnia doskonałą wydajność akumulatora. Nasz roztwór elektrolitu ma jakość akumulatora, ze zminimalizowanymi zanieczyszczeniami wody, kwasu i metali. Jest on pakowany w aluminiową butelkę w obojętnych, suchych warunkach
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Zaprojektowaliśmy nasz 1,2 M LiPF6 w roztworze elektrolitu EC/EMC=30/70 (w/w) + 1 % wag. VC do akumulatorów, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, stabilność termiczną i wyjątkową wydajność do stosowania w akumulatorach litowo-jonowych. Nasza staranna formuła węglanu etylenu (EC), węglanu etylu metylu (EMC) i węglanu winylenu (VC) zapewnia doskonałą stabilność elektrochemiczną i niską lepkość. Dodatkowo, dodatek VC przyczynia się do tworzenia interfejsu ciało stałe-elektrolit (SEI) podczas pracy, co zwiększa wydajność w wysokich temperaturach roboczych, w tym szybkość i wydajność cykli.[1],[2]Nasz elektrolit wykazuje kompatybilność z szeroką gamą materiałów katodowych i anodowych, takich jak grafit, lit metaliczny, krzem, LFP i NMC, dając wszechstronne możliwości projektowania akumulatorów do wielu zastosowań.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone,Teeth, Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluoroethylene Carbonate and Vinylene Carbonate Reduction: Understanding Lithium-Ion Battery Electrolyte Additives and Solid Electrolyte Interphase Formation
Alison L, et al.
Chemistry of Materials, 28, 8149?8159-8149?8159 (2016)
Analysis of Vinylene Carbonate (VC) as Additive in Graphite/LiNi0.5Mn1.5O4 Cells
Pritz D, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164, A2625-A2635 (2017)
Effect of Vinylethylene Carbonate and Fluoroethylene Carbonate Electrolyte Additives on the Performance of Lithia-Based Cathodes
Lee S Y, et al.
ACS Omega, 5, 3579-3587 (2020)