Kluczowe dokumenty
8.43970
Sigma-Aldrich
N-etylotolueno-4-sulfonamid
for synthesis
Synonim(y):
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Numer indeksu EC:
201-275-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
63-65 °C
temp. przejścia
flash point 127 °C
gęstość
1.26 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3