Przejdź do
B90653
N-Butylbenzenesulfonamide
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SO2NH(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-823-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
vapor pressure
0.35 mmHg ( 150 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
314 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-2-3-9-11-14(12,13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,2-3,9H2,1H3
InChI key
IPRJXAGUEGOFGG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)