Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
232-101-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (GC)
bp
224 °C/1013 hPa
mp
9-10 °C
density
1.11 g/cm3 at 14 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=C)O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
InChI key
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-metoksy-4-winylofenol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8438030025 | 04027269049997 |