Kluczowe dokumenty
8.43786
Sigma-Aldrich
Kwas 2-metyloheptanowy
for synthesis
Synonim(y):
2-Methylheptanoic acid
Wybierz wielkość
5 ML
296,00 zł
25 ML
939,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
296,00 zł
25 ML
939,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
214-704-2
NACRES:
NA.22
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
Formularz
liquid
bp
140 °C/40 hPa
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[O-]C(=O)[C@@H](CCCCC)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/p-1/t7-/m1/s1
Klucz InChI
NKBWMBRPILTCRD-SSDOTTSWSA-M
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C