Merck
D63809
Sigma-Aldrich
1,6-Dichlorohexane
98%
Synonim(y):
Hexamethylene dichloride
Wybierz wielkość
100 G
116,20 zł
500 G
290,50 zł
116,20 zł
Cena katalogowa166,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
116,20 zł
500 G
290,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)6Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.07
Beilstein:
773673
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
116,20 zł
Cena katalogowa166,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCCCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Klucz InChI
OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.0 - 170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.9 - 77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mohsen Ghafari et al.
Journal of hazardous materials, 351, 117-123 (2018-03-12)
A novel one-step hyper-cross-linking method, using 1,2-dichloroethane (DCE) and 1,6-dichlorohexane (DCH) cross-linkers, expands the micropore volume of commercial styrenic polymers. Performance of virgin and modified polymers was evaluated by measuring hexane, toluene, and methyl-ethyl-ketone (MEK) adsorption capacity, adsorption/desorption kinetics, and
Heyan Jiang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(34), 8280-8285 (2017-03-24)
The effect of chain structure on flexibility and stability of macromolecules containing weak P-Fe metal coordination bonds is studied. Migration insertion polymerization (MIP) of FpC