Kluczowe dokumenty
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrofenylo-ß-D-galaktopiranozyd
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
Wybierz wielkość
1 G
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
214,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
206-716-1
NACRES:
NA.22
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
Klucz InChI
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
do syntezy
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -74.0 - -68.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3