Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 156,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł 238,50 zł |
190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 70 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.08
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
203-464-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
50 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
515 °C
potency
39 mg/kg LD50, oral (Rat), 40-56 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.1-14 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
97 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
transition temp
flash point 12 °C
density
0.782 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CCC
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
InChI key
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synteza środków powierzchniowo czynnych na bazie fruktozy: Propionitryl jest wykorzystywany w syntezie środków powierzchniowo czynnych na bazie fruktozy, oferując przyjazne dla środowiska rozwiązania w branży detergentów i pokazując swój potencjał w zastosowaniach zielonej chemii (Lin et al., 2024).
- Zastosowanie w systemach filtracji wody: Zastosowanie pochodnych propionitrylu w systemach filtracji wody, w szczególności do usuwania manganu, pokazuje jego rolę w ulepszaniu technologii oczyszczania wody, przyczyniając się znacząco do zarządzania środowiskiem (Basirun et al., 2023).
- Rozwój superkondensatorów: Propionitryl jest kluczowym składnikiem w rozwoju bezpiecznych i wysokowydajnych superkondensatorów, wykorzystujących niepalne elektrolity w celu ulepszenia systemów magazynowania energii, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technologii energii odnawialnej (Van T Nguyen et al., 2023).
- Reaktywność elektrofotochemiczna w syntezie organicznej: Propionitryl bierze udział w bezkatalitycznych procesach elektrofotochemicznych, ułatwiając syntezę złożonych związków organicznych, takich jak oksazole i pirole, które są niezbędne w badaniach farmaceutycznych i materiałoznawczych (Maiti et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.781 - 0.783
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.781 - 0.783
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionitryl
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?