Kluczowe dokumenty
8.41656
Sigma-Aldrich
1,4-bis(aminometylo)-benzen
for synthesis
Synonim(y):
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
Wybierz wielkość
10 G
309,00 zł
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
309,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
208-719-3
NACRES:
NA.22
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
crystals
bp
230 °C/13.33 hPa
mp
60-64 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Klucz InChI
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3