Key Documents
8.41282
Sigma-Aldrich
4-Cyanobenzoic acid
for synthesis
Synonim(y):
4-Cyanobenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
210-606-9
Próba
≥97.0% (acidimetric)
Postać
powder
mp
214.0-219.0 °C
rozpuszczalność
1.2 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Klucz InChI
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3